Imprimer
di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥97%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 3 Non : 1 
agroalimentaire / technicien / Strasbourg
Oui, je le conseille
Le Produit correspond aux attentes en terme de pureté et d'impureté. Le flacon et correctement étiqueté et le conditionnement est adapté.
26930.260EA 107 EUR
26930.260 26930.293 26930.362
di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Indice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm