di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥98%, poudre blanche
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Soluble in water (1g/20 ml); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formule:
K₂HPO₄ Point de fusion: 340 °C Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011383 Numéro CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Indice Merck: 13,07743 |