di-Potassium hydrogénoorthophosphate ≥98.0% (base substance sèche) FCC, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Food GMP manufactured product
Formule:
K₂HPO₄ Point de fusion: 340 °C Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011383 Numéro CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Indice Merck: 13,07743 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets F.C.C. Requirements | Passes Test |
Food GMP Manufactured Product | ≥98.0% |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | ≤0.2% |
Bulk Food Chemical | ≤2.0% |
FCC - Identification | Passes Test |
FCC - Assay (K₂HPO₄) (dried basis) | ≥98.0 % |
FCC - Insoluble Substances | ≤0.2 % |
FCC - Loss on Drying | ≤2.0 % |
FCC - Arsenic (As) | ≤3 ppm |
FCC - Fluoride (F) | ≤10 ppm |
FCC - Lead (Pb) | ≤2 ppm |