Imprimer
, desséché 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium phosphate dibasique, Potassium phosphate disodique
A11321.0B A11321.0I A11321.30
A11321.0BEA 166 EUR
A11321.0B A11321.0I A11321.30
, desséché 98+%
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 7758-11-4 Molecular Formula: K2HPO4 Formula Weight: 174.18 Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00011383
Formule: K₂HPO₄
Poids moléculaire: 174.18 g/mol
Point de fusion: 340
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Indice Merck: 14,7658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM