Orthophosphate de tripotassium, anhydre 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium phosphate trisodique, tri-Potassium phosphate
Purity: 97%
CAS No.: 7778-53-2
Molecular Formula: K3PO4
Formula Weight: 212.27
Physical Form: Granular
Density: 2.564
Melting Point: 1340°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7660
MDL No.: MFCD00036295
Formule:
K₃O₄P Poids moléculaire: 212.27 g/mol Point de fusion: 1340 Densité: 2.564 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036295 Numéro CAS: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Indice Merck: 14,7660 |