Imprimer
Hexafluorophosphate de potassium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12080.0B A12080.18 A12080.30
A12080.0BEA 444 EUR
A12080.0B A12080.18 A12080.30
Hexafluorophosphate de potassium ≥98%
Hexafluorophosphate de potassium
Purity: 98% CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Formule: F₆KP
Poids moléculaire: 184.06 g/mol
Point de fusion: 575
Densité: 2.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011412
Numéro CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8 II