Imprimer
Hexafluorophosphate de potassium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40030.22 40030.30 40030.36
40030.22EA 89 EUR
40030.22 40030.30 40030.36
Hexafluorophosphate de potassium ≥99%
Hexafluorophosphate de potassium
Purity: 99% min CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Formule: F₆KP
Poids moléculaire: 184.06 g/mol
Point de fusion: 575
Densité: 2.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011412
Numéro CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8 II