Hexafluorophosphate de potassium ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95% min
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formule:
F₆KP Point de fusion: 575 °C Densité: 2,55 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011412 Numéro CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |