Imprimer
penta-Sodium triphosphate pour détermination de la DBO selon DIN 38409-H-51, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 83.3 EUR
1.06999.1000 1.06999.9025
penta-Sodium triphosphate pour détermination de la DBO selon DIN 38409-H-51, Supelco®
penta-Sodium triphosphate
Formule: Na₅O₁₀P₃
Poids moléculaire: 367.86 g/mol
Point de fusion: 622 (déc.)
Densité: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003514
Numéro CAS: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Indice Merck: 12,08846
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %