penta-Sodium triphosphate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
CAS No.: 7758-29-4
Molecular Formula: Na5P3O10
Formula Weight: 367.91
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 622°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8697
MDL No.: MFCD00003514
Formule:
Na₅O₁₀P₃ Poids moléculaire: 367.86 g/mol Point de fusion: 622 Densité: 2.52 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003514 Numéro CAS: 7758-29-4 EINECS: 231-838-7 Indice Merck: 12,08846 |