Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potasse caustique
Formule:
KOH Poids moléculaire: 56,11 g/mol Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa) Point de fusion: 360 °C Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Indice Merck: 12,07806 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 85 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
CO3 (as K2CO3) | Max. 2.0 % |
PO4 (Phosphate) | Max. 20 ppm |
SiO4 (as SiO2) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |