Imprimer
Potassium hydroxyde, en pastilles, pur, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potasse caustique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
1.05012.1000EA 105 EUR
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
Potassium hydroxyde, en pastilles, pur, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Poids moléculaire: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Indice Merck: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material