Imprimer
Potassium hydroxyde ≥85%, en paillettes
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16199.36 A16199.0E A16199.0C
A16199.36EA 31 EUR
A16199.36 A16199.0E A16199.0C
Potassium hydroxyde ≥85%, en paillettes
Potassium hydroxyde
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320…1324 °C
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,044
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Indice Merck: 14,7640