Potassium hydroxyde ca. 85%, flake, extra_pure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potasse caustique
Formule:
KOH Poids moléculaire: 56.11 g/mol Point d'ébullition: 1320 °C (760 mmHg) Point de fusion: 360 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Indice Merck: 12,07806 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Flakes |
Titration with HCl | ≥85 % |
Chloride (Cl) | ≤80 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Potassium carbonate | ≤1 % (K2CO3) |
Iron (Fe) | ≤4 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.9 % (as NaOH) |