Imprimer
Potassium hydroxyde ∼ 85%, en pastilles pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
134060010 134060025 134060250 134062500 134060100
ACRO134060010EA 70.8 EUR
ACRO134060010 ACRO134060025 ACRO134060250 ACRO134062500 ACRO134060100
Potassium hydroxyde ∼ 85%, en pastilles pour analyses
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Indice Merck: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥85 %
Chloride (Cl) ≤70 ppm
Phosphate (PO4) ≤4 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Potassium carbonate ≤1 % (K2CO3)
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤3 ppm
Silver (Ag) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤0.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm