Imprimer
Sodium molybdate
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
16127XX 16127XY 16127ZZ
PRLS16127XXEA 146 EUR
PRLS16127XX PRLS16127XY PRLS16127ZZ
Sodium molybdate
Sodium molybdate
Formule: MoNa₂O₄
Point de fusion: 687 °C
Densité: 3,28 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00003486
Numéro CAS: 7631-95-0
EINECS: 231-551-7
Indice Merck: 13,08718