Imprimer
Potassium iodure
Marques : Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
501210 501211
LOVI501210EA 27.6 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Potassium iodure
Potassium iodure
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 686 °C
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Indice Merck: 13,07727