Iodure de caesium, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Césium iodure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Formule:
CsI Point d'ébullition: 1280 °C Point de fusion: 626 °C Densité: 3,21 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010962 Numéro CAS: 7789-17-5 EINECS: 232-145-2 Indice Merck: 14,2014 |