Cyanotrihydroborate de sodium ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 25895-60-7
Molecular Formula: NaBH3CN
Formula Weight: 62.84
Physical Form: Powder
Density: 1.20
Melting Point:
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines
Formule:
CH₃BNNa Densité: 1,20 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003516 Numéro CAS: 25895-60-7 EINECS: 247-317-2 UN: 3134 ADR: 4.3,II Indice Merck: 14,8606 |