Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hexacyanoferrate de tripotassium, Potassium cyanure rouge, Potassium ferricyanure
26810.232EA 186 EUR
26810.232 26810.298
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Indice Merck: 13,07712
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm