Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III) 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hexacyanoferrate de tripotassium, Potassium cyanure rouge, Potassium ferricyanure
223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 132 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Potassium hexacyanoferrate (III) 99+% pour analyses
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
Poids moléculaire: 329.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Indice Merck: 13,07712
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %