Imprimer
Fluorure de rubidium 99.975% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12873.09
12873.09EA 472 EUR
12873.09
Fluorure de rubidium 99.975% (base métaux), Puratronic®
Fluorure de rubidium
Purity: 99.975% CAS No.: 13446-74-7 Molecular Formula: FRb Formula Weight: 104.47 Physical Form: Crystalline Density: 3.557 Refractive Index: 1.398 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 795° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011191
Formule: FRb
Point d'ébullition: 1408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 795 °C
Densité: 3,557
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011191
Numéro CAS: 13446-74-7
EINECS: 236-603-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III