Imprimer
Fluorure de caesium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12885.14 12885.22
12885.14EA 95 EUR
12885.14 12885.22
Fluorure de caesium ≥99% (base métaux)
Fluorure de caesium
Purity: 99% CAS No.: 13400-13-0 Molecular Formula: CsF Formula Weight: 151.90 Physical Form: Crystalline Density: 4.115 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6.5-7.5 Melting Point: 682° Boiling Point: 1251° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010960
Formule: CsF
Poids moléculaire: 151.9 g/mol
Point d'ébullition: 1251 °C
Point de fusion: 682 °C
Densité: 4.115
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010960
Numéro CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8 II