Imprimer
Fluorure de caesium 99.9%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
315910250 315910050 315911000
ACRO315910250EA 161 EUR
ACRO315910250 ACRO315910050 ACRO315911000
Fluorure de caesium 99.9%, très pur
Fluorure de caesium
Formule: CsF
Poids moléculaire: 151.9 g/mol
Point d'ébullition: 1251
Point de fusion: 682 °C
Densité: 4.627
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010960
Numéro CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %