Imprimer
Carbonate de rubidium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Rubidium carbonate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 119 EUR
8.43858.0010 8.43858.0050
Carbonate de rubidium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Carbonate de rubidium
Formule: CO₃Rb₂
Poids moléculaire: 230.94 g/mol
Point de fusion: 837
Densité: 2.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011188
Numéro CAS: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3