Sodium carbonate ≥99.5%, en poudre ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Carbonate de sodium
Formule:
Na₂CO₃ Poids moléculaire: 105.99 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 854 °C Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003494 Numéro CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Indice Merck: 14,08596 |
|
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay (excluding ignited substance) | Min. 99.5 % |
Loss on ignition (285°C) | Max. 1.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Total S (as SO₄) | Max. 0.003 % |