Imprimer
Potassium carbonate, anhydre ≥99% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate de potassium
0879-1KGEA 180 EUR
0879-1KG 0879-2.5KG 0879-500G
Potassium carbonate, anhydre ≥99% ACS
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Poids moléculaire: 138.21 g/mol
Point de fusion: 891
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Indice Merck: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Silica ≤0.005%
Sodium ≤0.02%
Sulphur compounds ≤0.004%