Imprimer
Césium carbonate ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
87635.09 87635.18
87635.09EA 79.4 EUR
87635.09 87635.18
Césium carbonate ≥99.99% (base métaux)
Césium carbonate
Purity: 99.99% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formule: Cs₂CO₃
Poids moléculaire: 325.82 g/mol
Point de fusion: 610 °C (déc.)
Densité: 4.072
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Indice Merck: 14,2010