Imprimer
Césium carbonate ≥99.994% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12117.22 12117.06 12117.14
12117.22EA 438 EUR
12117.22 12117.06 12117.14
Césium carbonate ≥99.994% (base métaux), Puratronic®
Césium carbonate
Purity: 99.994% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formule: Cs₂CO₃
Densité: 4,072
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Indice Merck: 14,2010