Césium carbonate 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cs₂CO₃ Point de fusion: >400 °C Densité: 4,24 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010957 Numéro CAS: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Indice Merck: 13,02020 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |