Imprimer
Potassium perchlorate, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ300
1.05076.0250 1.05076.1000
1.05076.0250EA 238 EUR
1.05076.0250 1.05076.1000
Potassium perchlorate, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Potassium perchlorate
Formule: ClKO₄
Poids moléculaire: 138.55 g/mol
Point de fusion: 608
Densité: 2.5239 g/cm³ (10.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00011362
Numéro CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,07738
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 610 °C (decomposition)
Molar Mass 138.55 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer