Imprimer
Potassium perchlorate, anhydre 99.0-100.5% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11630.22 11630.36
11630.22EA 57.2 EUR
11630.22 11630.36
Potassium perchlorate, anhydre 99.0-100.5% ACS
Potassium perchlorate
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 2.52 Melting Point: 400° dec. Solubility: Partially soluble in water. Insoluble in alcohol. Merck Reference: 14,7653 UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
For Parr Bomb Work
Formule: ClKO₄
Point de fusion: 400 °C (déc.)
Densité: 2,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011362
Numéro CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,7653