Imprimer
Potassium perchlorate 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium perchlorate
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 38.1 EUR
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Potassium perchlorate 99+% pour analyses
Potassium perchlorate
Formule: ClKO₄
Poids moléculaire: 138.55 g/mol
Point de fusion: 400 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011362
Numéro CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,07738
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm