Imprimer
Lithium chlorure ≥99% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
310468-100G 310468-2.5KG 310468-500G 310468-10KG
310468-100GEA 84.4 EUR
310468-100G 310468-2.5KG 310468-500G HONC310468-10KG
Lithium chlorure ≥99% ACS, Fluka™
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1,360 °C(1,013 hPa)
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Titrable Base Max. 0.008 meq/g
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Barium (Ba) Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.20 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %