Bromure de caesium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Césium bromure
Purity: 99.9%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: BrCs
Formula Weight: 212.81
Physical Form: Crystalline
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Formule:
BrCs Poids moléculaire: 212.81 g/mol Point d'ébullition: 1300 °C Point de fusion: 636 Densité: 4.44 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010954 Numéro CAS: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Indice Merck: 14,2009 |