Imprimer
Bromure de caesium 99.9%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Césium bromure
192060250 192061000
ACRO192060250EA 133 EUR
ACRO192060250 ACRO192061000
Bromure de caesium 99.9%, pur
Bromure de caesium
Formule: BrCs
Poids moléculaire: 212.81 g/mol
Point d'ébullition: 1300
Point de fusion: 636
Densité: 4.44 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00010954
Numéro CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Indice Merck: 13,02019
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %