Imprimer
Sodium tétraphénylborate ≥99.5% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraphénylborate de sodium
36430.04 36430.09 36430.18
36430.04EA 33.2 EUR
36430.04 36430.09 36430.18
Sodium tétraphénylborate ≥99.5% ACS
Sodium tétraphénylborate
Purity: 99.5% min CAS No.: 143-66-8 Molecular Formula: C24H20BNa Formula Weight: 342.23 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White pH: 8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599783 Merck Reference: 14,8690 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011494
Formule: (C₆H₅)₄BNa
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011494
Numéro CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,8690