Imprimer
Sodium tétraphénylborate 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraphénylborate de sodium
138520250 138521000
ACRO138520250EA 249 EUR
ACRO138520250 ACRO138521000
Sodium tétraphénylborate 99.5%
Sodium tétraphénylborate
Formule: (C₆H₅)₄BNa
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011494
Numéro CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,08765
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %