Imprimer
Tétrahydroborate de potassium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium tétrahydridoborate, Potassium borohydrure, Potassium tétrahydruroborate
32570.09 32570.22 32570.36 32570.A1
32570.09EA 23.6 EUR
32570.09 32570.22 32570.36 32570.A1
Tétrahydroborate de potassium ≥98%
Tétrahydroborate de potassium
Purity: 98% CAS No.: 13762-51-1 Molecular Formula: BH4K Formula Weight: 53.94 Physical Form: Powder Density: 1.17 Refractive Index: 1.494 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 400° dec. Solubility: Soluble in water (19g/100g ). methanol (3.9g/100g ). 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ). Merck Reference: 14,7616 UN No.: 1870 MDL No.: MFCD00011396
Source of hydrogen, reducing agent for aldehydes, ketones, acid chlorides; foaming agent for plastics
Formule: H₄BK
Poids moléculaire: 53.94 g/mol
Point de fusion: >400 °C (déc.)
Densité: 1.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011396
Numéro CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 12,07777