Imprimer
Tétrahydroborate de potassium 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium tétrahydridoborate, Potassium borohydrure, Potassium tétrahydruroborate
196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 136 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
Tétrahydroborate de potassium 98+%
Tétrahydroborate de potassium
Formule: H₄BK
Poids moléculaire: 53.94 g/mol
Point de fusion: 500
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011396
Numéro CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 12,07777
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %