Potassium tétrafluoroborate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99% min
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Physical Form: Powder
Density: 2.50
Refractive Index: 1.3245
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water (0.45g/100g H2O). Slightly soluble in boiling alcohol
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Formule:
BF₄K Point d'ébullition: Déc. Point de fusion: 529 °C Densité: 2,50 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011395 Numéro CAS: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Indice Merck: 14,7686 |