Imprimer
Potassium tétrafluoroborate 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
269220010 269220250 269220050
ACRO269220010EA 165 EUR
ACRO269220010 ACRO269220250 ACRO269220050
Potassium tétrafluoroborate 99%, très pur
Potassium tétrafluoroborate
Formule: BF₄K
Point d'ébullition: 960,85 °C (310 -rr)
Point de fusion: 530 °C
Densité: 3,348 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011395
Numéro CAS: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Indice Merck: 12,07859
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm