Tétraéthylborate de sodium 97%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₂₀BNa Point de fusion: 140…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061547 Numéro CAS: 15523-24-7 UN: 3393 ADR: 4.2, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |