Imprimer
di-Sodium tétraborate, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Borax, Sodium tetraborate
87862.14 87862.22
87862.14EA 93.6 EUR
87862.14 87862.22
di-Sodium tétraborate, anhydre ≥99.95% (base métaux)
di-Sodium tétraborate
Purity: 99.95% CAS No.: 1330-43-4 Molecular Formula: B4Na2O7 Formula Weight: 201.22 Physical Form: Powder Density: 2.367 Refractive Index: 1.501 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 741° Boiling Point: 1575° dec. Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00081185
Formule: Na₂B₄O₇
Point d'ébullition: 1575 °C (déc.)
Point de fusion: 741 °C
Densité: 2,367
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 14,8590