Imprimer
di-Lithium tétraborate 99,9 PPA
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tétraborate de lithium
222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 624 EUR
222534-1KG 222534-250G
di-Lithium tétraborate 99,9 PPA
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Poids moléculaire: 169.12 g/mol
Point de fusion: 760…880 °C
Densité: 0.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,05524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %