Imprimer
Hexafluoroaluminate de trisodium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44478.14 44478.22 44478.36
44478.14EA 76.3 EUR
44478.14 44478.22 44478.36
Hexafluoroaluminate de trisodium ≥99.9% (base métaux)
Hexafluoroaluminate de trisodium
Purity: 99.9% CAS No.: 13775-53-6 Molecular Formula: Na3AlF6 Formula Weight: 209.95 Physical Form: Powder Density: 2.90 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1000° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003507
Formule: AlF₆Na₃
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 2,90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003507
Numéro CAS: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3077
ADR: 9,III