Imprimer
Eau, UltraPure, Filter sterile
Marques : Rockland Immunochemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydrogen oxide
MB-009-1000 MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA 124 EUR
ROCKMB-009-1000 ROCKMB-009-4000
Eau, UltraPure, Filter sterile
Eau
Formule: H₂O
Poids moléculaire: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098