Imprimer
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS, UPLC_UHPLC_suitable
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydrogen oxide
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83645.320EA 63.6 EUR
83645.320 83645.290 83645.400
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS, UPLC_UHPLC_suitable
Eau
Formule: H₂O
Poids moléculaire: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Coloration Max. 5 APHA
Conductivité (25°C) (au conditionnement) Max. 1 µS/cm
Résidu à l'évaporation Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Fer) Max. 50 ppb
K (Potassium) Max. 50 ppb
Mg (Magnésium) Max. 50 ppb
Na (Sodium) Max. 100 ppb
Fluorescence (en quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365/450 nm) Max. 0,5 ppb
Gradient (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (220 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (en Réserpine) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (en Réserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (en Nitro-4 phénol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (en Nitro-4 phénol) Max. 20 ppb
Compt.des colonies(Ph.Eur.)(remplissage) Max. 100 CFU/ml
COT (au conditionnement) Max. 30 ppb