Imprimer
Acide molybdique pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
213621000 213625000
ACRO213621000EA 96.9 EUR
ACRO213621000 ACRO213625000
Acide molybdique pour analyses
Acide molybdique
Formule: H₂MoO₄
Point d'ébullition: ∼300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Densité: 3,1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036287
Numéro CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Indice Merck: 13,06262
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Additional info contains ammonium molybdate
Titration with NaOH ≥85 % (as MoO3)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm