Imprimer
acide iodique ≥99.5% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
87681.18 87681.30
87681.18EA 80.2 EUR
87681.18 87681.30
acide iodique ≥99.5% ACS
acide iodique
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Physical Form: Powder/Chunks Density: 4.629 Appearance: White to pale cream Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. Merck Reference: 14,5012 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348
Formule: HIO₃
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Densité: 4,629
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011348
Numéro CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,5012